Få mere at vide
Benzyl (5-Hydroxypentyl)carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-N-benzyloxycarbonylpentanol |
| CAS | 87905-98-4 |
| Molekylær formel | C13 H19 N O3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3/c15-10-6-2-5-9-14-13(16)17-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-11H2,(H,14,16) |
| SMIL | OCCCCCNC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl N-(5-hydroxypentyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.29 |
| Formel vægt | 237.1365 |