Få mere at vide
Benzyl 5-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat, 98+%
Artikelnummer. 11324805
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324805 1 g 1g
11334805 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17859.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32016-28-7 | C11H11N3O2 | 217,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32016-28-7
Molekylær formel C11H11N3O2
Molekylvægt (g/mol) 217.23
MDL nummer MFCD03426023
InChI nøgle QBEUXDWEKIOSIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, benzyl 3-amino-2h-pyrazole-4-carboxylate, acmc-20alpl, phenylmethyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid benzyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3-amino-, phenylmethyl ester
PubChem CID 4360500
IUPAC navn benzyl-5-amino-lH-pyrazol-4-carboxylat
SMIL NC1=C(C=NN1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Smeltepunkt 121°C to 123°C
Mængde 1 g
Beilstein 791498
Formel vægt 217.23
Procent renhed ≥98%