missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl 4-Nitrophenyl Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 4-Nitrophenyl Carbonate |
| CAS | 13795-24-9 |
| Molekylær formel | C14H11NO5 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Carbonic Acid 4-Nitrophenyl Phenylmethyl Ester, Carbonic Acid Benzyl p-Nitrophenyl Ester, 4-Nitrophenyl Benzyl Carbonate, Benzyl p-Nitrophenyl Carbonate, NSC 171047, p-Nitrophenyl Benzyl Carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO5/c16-14(19-10-11-4-2-1-3-5-11)20-13-8-6-12(7-9-13)15(17)18/h1-9H,10H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | benzyl (4-nitrophenyl) carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.24 |
| Formel vægt | 273.0637 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?