Få mere at vide
Benzyl-4-hydroxytetrahydro-1(2H)-pyridincarboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 4-hydroxytetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate |
| CAS min % | 97.0 |
| Tæthed | 1.554g/mL |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 235.28 |
| Procent renhed | 97% |