missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl (4-Hydroxyphenyl)acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl (4-Hydroxyphenyl)acetate |
| CAS | 27727-37-3 |
| Molekylær formel | C15H14O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-benzeneacetic Acid Phenylmethyl Ester, (p-Hydroxyphenyl)acetic Acid Benzyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3/c16-14-8-6-12(7-9-14)10-15(17)18-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16H,10-11H2 |
| SMIL | Oc1ccc(CC(=O)OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | benzyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.27 |
| Formel vægt | 242.0943 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?