Få mere at vide
Benzyl 4-hydroxybenzoat-2,3,5,6-d4, CDN
Artikelnummer. 30314653
Skift visning
Mængde:
0.05 g
0.1 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30314653 0.05 g -
30314217 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30314653 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND72340.05G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4
CAS 1219805-81-8
Molekylær formel C14 D4 H8 O3
Mængde 0.05 g
Synonym Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-hydroxy-, phenylmethyl ester (ACI), Phenylmethyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Hydroxybenzoic-d4 acid benzyl ester, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid phenylmethyl ester, Benzyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, Benzyl p-hydroxybenzoate-d4, Benzylparaben-d4, Benzyl Paraben-d4, p-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid benzyl ester, Benzyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4
InChI formel InChI=1 S/C14H12O3/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15 H,10H2/i6D,7 D,8 D,9 D
SMIL [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c([2 H])c([2 H])c1O
IUPAC navn benzyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 232.2679
Formel vægt 232,1038 g/mol
Procent renhed 98 atom % D, min 98% kemisk renhed