Få mere at vide
Benzyl 4-fluorophenylketone, TRC
Artikelnummer. 30339361
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30339361 5 g
1 options
Artikelnummer. 30339361 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2797855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-Fluorophenyl Ketone
CAS 347-84-2
Molekylær formel C14 H11 F O
Mængde 5 g
Synonym 4’-Fluoro-2-phenylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C14H11FO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
SMIL Fc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
IUPAC navn 1-(4-fluorophenyl)-2-phenylethanon
Molekylvægt (g/mol) 214.23
Formel vægt 214.0794