Få mere at vide
Benzyl 4-fluorophenylketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 4-Fluorophenyl Ketone |
| CAS | 347-84-2 |
| Molekylær formel | C14 H11 F O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4’-Fluoro-2-phenylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11FO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-(4-fluorophenyl)-2-phenylethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.23 |
| Formel vægt | 214.0794 |