Få mere at vide
Benzyl 4-Cyano-4-deoxy-2,3-O-[(1S,2S)-1,2-dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-Beta-D-arabinopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 4-Cyano-4-deoxy-2,3-O-[(1S,2S)-1,2-dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-beta-D-arabinopyranoside |
| CAS | 1084896-40-1 |
| Molekylær formel | C19H25NO6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Phenylmethyl 4-Cyano-4-deoxy-2,3-O-[(1S,2S)-1,2-dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-beta-D-arabinopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO6/c1-18(21-3)19(2,22-4)26-16-15(25-18)14(10-20)12-24-17(16)23-11-13-8-6-5-7-9-13/h5-9,14-17H,11-12H2,1-4H3/t14-,15-,16+,17-,18+,19+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@]1(C)O[C@@H]2[C@H](OCc3ccccc3)OC[C@@H](C#N)[C@H]2O[C@]1(C)OC |
| IUPAC navn | (2S,3S,4aS,5S,8R,8aR)-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-5-phenylmethoxy-5,7,8,8a-tetrahydro-4aH-pyrano[3,4-b][1,4]dioxine-8-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.4 |
| Formel vægt | 363.1682 |