Få mere at vide
Benzyl 4-bromotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10460734
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10460734 5 g 5g
10334092 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10460734 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC07510DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 166953-64-6
Molekylær formel C13H16BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 298.18
MDL nummer MFCD02681990
InChI nøgle BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-bromotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-cbz-4-bromo-piperidine, 4-bromo-n-z-piperidine, 4-bromopiperidine, n-cbz protected, 1-cbz-4-bromopiperidine, benzyl4-bromopiperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, pubchem16157, buttpark 9350-52, 4-bromo-n-cbz piperidine
PubChem CID 2776275
IUPAC navn benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
SMIL C1CN(CCC1Br)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-bromotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.374g/mL
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 298.18
Procent renhed 97%