Få mere at vide
Benzyl 4-bromotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334092
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10334092
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC07510DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 166953-64-6
Molekylær formel C13H16BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 298.18
MDL nummer MFCD02681990
InChI nøgle BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-bromotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-cbz-4-bromo-piperidine, 4-bromo-n-z-piperidine, 4-bromopiperidine, n-cbz protected, 1-cbz-4-bromopiperidine, benzyl4-bromopiperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, pubchem16157, buttpark 9350-52, 4-bromo-n-cbz piperidine
PubChem CID 2776275
IUPAC navn benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
SMIL C1CN(CCC1Br)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-bromotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.374g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 298.18
Procent renhed 97%