Få mere at vide
Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate, 96%
Artikelnummer. 10133404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10133404 1 g Glass bottle 1g
10193444 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133404 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427030010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 166953-64-6 | C13H16BrNO2 | 298.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 166953-64-6
Molekylær formel C13H16BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 298.18
MDL nummer MFCD02681990
InChI nøgle BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-bromotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-cbz-4-bromo-piperidine, 4-bromo-n-z-piperidine, 4-bromopiperidine, n-cbz protected, 1-cbz-4-bromopiperidine, benzyl4-bromopiperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, pubchem16157, buttpark 9350-52, 4-bromo-n-cbz piperidine
PubChem CID 2776275
IUPAC navn benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
SMIL C1CN(CCC1Br)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.3740g/mL
Kogepunkt 144°C (0.3 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.374
Formel vægt 298.18
Procent renhed 96%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.