Få mere at vide
Benzyl-4-(brommethyl)tetrahydro-1(2H)-pyridincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10191252
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10191252 250 mg 250mg
10242972 1 g 1g
10392055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10191252 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC07508CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 159275-17-9
Molekylær formel C14H18BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 312.207
MDL nummer MFCD02681989
InChI nøgle XJHKDSZGAWXUTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-bromomethyl piperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromomethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-cbz-4-bromomethyl piperidine, n-cbz-4-bromomethyl piperidine, phenylmethyl 4-bromomethyl piperidinecarboxylate, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-bromomethyl-, phenylmethyl ester, benzyloxycarbonylbromomethylpiperidine, n-benzyloxycarbonyl-4-bromomethyl piperidine, benzyl 4-bromoethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, benzyl 4-bromomethyl tetrahydro-1 2h pyridinecarboxylate
PubChem CID 2776274
IUPAC navn benzyl-4-(brommethyl)piperidin-1-carboxylat
SMIL C1CN(CCC1CBr)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-(bromomethyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 312.21
Procent renhed 97%