Få mere at vide
Benzyl-4-aminopiperidin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15451629
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451629 5 g 5g
15461629 250 mg 250mg
15441629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64424.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske
, farmaceutiske og farvestof område.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120278-07-1
Molekylær formel C13H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 234.299
MDL nummer MFCD05863884
InChI nøgle YYIQGSYCCNQAGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-cbz-4-aminopiperidine, 4-amino-1-n-cbz-piperidine, 1-cbz-4-aminopiperidine, 4-amino-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 4-amino-1-cbz-piperidine, 1-n-cbz-4-amino-piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-, phenylmethyl ester, 4-aminopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate; 4-aminopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, pubchem19775
PubChem CID 17846640
IUPAC navn benzyl-4-aminopiperidin-1-carboxylat
SMIL C1CN(CCC1N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate
Mængde 5 g
Beilstein 10003356
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 234.3
Procent renhed 97%