Få mere at vide
Benzyl-4-(aminocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridincarboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10780174
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10780174 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10780174 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00094DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS 167757-45-1
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C14H18N2O3
MDL nummer MFCD01568760
Mængde 1 g
Synonym benzyl 4-aminocarbonyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-cbz-4-piperidinecarboxamide, 1-n-cbz-piperidine-4-carboxamide, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-aminocarbonyl-, phenylmethyl ester, 4-carbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, n-z-isonipecotinamide, n-z-isonepocotinamide, buttpark 7550-02, ksc532o5b, 1-n-cbz-piperidine-4-carboxyamide
InChI nøgle UNJWOPBEKPMSGH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CN(CCC1C(=O)N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
IUPAC navn benzyl-4-carbamoylpiperidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 262.309
PubChem CID 2776131
Formel vægt 262.31
Procent renhed 95%