Få mere at vide
Benzyl-4-[amino(thiocarbonyl)]piperidin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10481874
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10481874 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10481874 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08071CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-[amino(thiocarbonyl)]piperidine-1-carboxylate
CAS 167757-46-2
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C14H18N2O2S
MDL nummer MFCD09702422
Mængde 250 mg
Synonym benzyl 4-amino thiocarbonyl piperidine-1-carboxylate, piperidine-4-thiocarboxamide, n1-cbz protected, benzyl 4-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, benzyl4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, benzyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid,4-aminothioxomethyl-,phenylmethyl ester
InChI nøgle NOXHDLSQVLNVJA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CN(CCC1C(=S)N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
IUPAC navn benzyl-4-carbamothioylpiperidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 278.37
PubChem CID 18969329
Formel vægt 278.37
Procent renhed 97%