Få mere at vide
Benzyl ((3aS,4R,6S,6aR)-6-(2-Hydroxyethoxy)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl ((3aS,4R,6S,6aR)-6-(2-Hydroxyethoxy)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)carbamate |
| CAS | 274693-54-8 |
| Molekylær formel | C18H25NO6 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H]2[C@@]3([H])[C@@](OC(C)(C)O3)([H])[C@@H](OCCO)C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.39 |
| Formel vægt | 351.1682 g/mol |
| Procent renhed | >95% (HPLC) |