Få mere at vide
Benzyl 3’-Sulfo-Beta-D-lactoside Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 3'-Sulfo-beta-D-lactoside sodium salt |
| CAS | 431898-95-2 |
| Molekylær formel | C19 H27 O14 S . Na |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O14S.Na/c20-6-10-12(22)17(33-34(26,27)28)15(25)19(30-10)32-16-11(7-21)31-18(14(24)13(16)23)29-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5,10-25H,6-8H2,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17+,18-,19+;/m1./s1 |
| SMIL | [Na+].OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCc3ccccc3)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](OS(=O)(=O)[O-])[C@H]1O |
| IUPAC navn | sodium;[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-phenylmethoxyoxan-3-yl]oxy-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl] sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 534.46 |
| Formel vægt | 534.1019 |