Få mere at vide
Benzyl-3-pyrrolin-1-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11936631 5 g Glasflaske 5g
11926631 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936631 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371690050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31970-04-4
Molekylær formel C12H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 203.24
InChI nøgle XSKKIFJNZPNVGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxylate, benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 1-cbz-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-cbz-2,5-dihydropyrrole, n-cbz-3-pyrroline, n-carbobenzoxy-3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 2h-pyrrole-1 5h-carboxylate, n-benzyloxycarbonyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 2,5-dihydro-, phenylmethyl ester
PubChem CID 643471
IUPAC navn benzyl-2,5-dihydropyrrol-1-carboxylat
SMIL C1C=CCN1C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate
Kogepunkt 133.0°C to 137.0°C (0.6mmHg)
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.544
Tæthed 1.1320g/mL
Mængde 5 g
Flammepunkt >110°C
Formel vægt 203.24
Procent renhed 98%
Specifik vægtfylde 1.132
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.