Få mere at vide
Benzyl-3-oxopiperazin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10265524
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10265524 5 g 5g
10678945 10 g 10g
10613645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10265524 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM07871DE
Kemiske identifikatorer
CAS 78818-15-2
Molekylær formel C12H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 234.255
InChI nøgle BAHFPJFBMJTOPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxycarbonylpiperazin-2-one, 1-cbz-3-oxopiperazine, 4-benzyloxycarbonyl-2-piperazinone, 4-cbz-piperazinone, 1-z-3-oxopiperazine, 4-cbz-piperazin-2-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, 3-oxopiperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 3-oxotetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, phenylmethyl 3-oxopiperazinecarboxylate
PubChem CID 736777
IUPAC navn benzyl-3-oxopiperazin-1-carboxylat
SMIL C1CN(CC(=O)N1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 234.25
Procent renhed 97%