Få mere at vide
Benzyl 3-hydroxyphenylacetat, 98%
Artikelnummer. 11450548
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450548 5 g 5g
11440548 1 g 1g
11460548 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24679.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 295320-25-1 | C15H14O3 | 242,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 295320-25-1
Molekylær formel C15H14O3
Molekylvægt (g/mol) 242.27
MDL nummer MFCD04039768
InChI nøgle ALFOBMRIXXPJLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 3-hydroxyphenylacetate, benzyl 2-3-hydroxyphenyl acetate, acmc-20alpo, benzyl-3-hydroxyphenylacetate, 3-hydroxyphenylacetic acid benzyl ester, phenylmethyl 2-3-hydroxyphenyl acetate, 3-hydroxy-phenyl-acetic acid benzyl ester
PubChem CID 7016416
IUPAC navn benzyl-2-(3-hydroxyphenyl)acetat
SMIL OC1=CC=CC(CC(=O)OCC2=CC=CC=C2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 3-hydroxyphenylacetate
Smeltepunkt 79 °C til 81 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 242.27
Procent renhed 98%