Få mere at vide
Benzyl 3-Aminoazetidine-1-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 3-Aminoazetidine-1-carboxylate |
| CAS | 112257-20-2 |
| Molekylær formel | C11H14N2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Amino-1-(benzyloxycarbonyl)azetidine, 3-Amino-1-azetidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O2/c12-10-6-13(7-10)11(14)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,12H2 |
| SMIL | NC(C1)CN1C(OCC2=CC=CC=C2)=O |
| IUPAC navn | benzyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.24 |
| Formel vægt | 206.11 |