missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl 3-Amino-3-deoxy-Alpha-D-mannopyranoside Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 3-Amino-3-deoxy-a-D-mannopyranoside Hydrochloride |
| CAS | 172838-30-1 |
| Molekylær formel | C13 H19 N O5 . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO5.ClH/c14-10-11(16)9(6-15)19-13(12(10)17)18-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9-13,15-17H,6-7,14H2;1H/t9-,10+,11-,12+,13+;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](OCc2ccccc2)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5S,6S)-4-amino-2-(hydroxymethyl)-6-phenylmethoxyoxane-3,5-diol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.75 |
| Formel vægt | 305.103 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?