Få mere at vide
Benzyl (2S)-4-Oxoazetidine-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl (2S)-4-Oxoazetidine-2-carboxylate |
| CAS | 72776-05-7 |
| Molekylær formel | C11H11NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,7-bis[(Acetyloxy)methyl] 6-[(Acetyloxy)methoxy]-4,5-dichloro-9-[3-methoxy-4-[13-(2-methoxy-4-methylphenyl)-1,4,10-trioxa-7,13-diazacyclopentadec-7-yl]phenyl]-3-oxo-3H-xanthene-2,7-dipropanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO3/c13-10-6-9(12-10)11(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(OCc1ccccc1)[C@@H]2CC(=O)N2 |
| IUPAC navn | benzyl (2S)-4-oxoazetidine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.21 |
| Formel vægt | 205.0739 |