Få mere at vide
Benzyl (2S,3R)-(+)-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholincarboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526674 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10526674 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10526674 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398670010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl (2S, 3R)-(+)-6-oxo-2, 3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
CAS 105228-46-4
Smeltepunkt 205 °C til 207 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C24H21NO4
MDL nummer MFCD00074956
Mængde 1 g
Synonym 2s,3r-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2s,3r-+-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2s,3r-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2s,3r-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, pubchem18127, 2s,3r-+-n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2s,3r-benzyl-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate
InChI nøgle HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn benzyl (2S,3R)-6-oxo-2,3-diphenylmorpholin-4-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 387.44
PubChem CID 981233
Formel vægt 387.43
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl (2S,3R)-(+)-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.