missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl (2S,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylbutyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl (2S,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylbutyrate |
| CAS | 442159-34-4 |
| Molekylær formel | C12H16O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (2S,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylbutanoic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O4/c1-9(13)12(2,15)11(14)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,13,15H,8H2,1-2H3 |
| SMIL | O[C@@H]([C@@](O)(C)C(OCC1=CC=CC=C1)=O)C |
| IUPAC navn | benzyl (2S,3R)-2,3-dihydroxy-2-methylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.25 |
| Formel vægt | 224.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?