Få mere at vide
Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[pentanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate, Mikromol™
Artikelnummer. 17914166
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17914166 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17914166 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[pentanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine benzyl ester
CAS 137863-20-8
Analyt- eller komponentnavne N-valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine benzyl ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C31 H35 N5 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Valsartan Imp. B (EP), Valsartan USP Related Compound C, Valsartan USP RC C, Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[pentanoyl-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate, Valsartan Imp B (EP), Valsartan Related Compound C (USP), Valsartan Related Compound C, Valsartan Impurity B
InChI formel InChI=1S/C31H35N5O3/c1-4-5-15-28(37)36(29(22(2)3)31(38)39-21-24-11-7-6-8-12-24)20-23-16-18-25(19-17-23)26-13-9-10-14-27(26)30-32-34-35-33-30/h6-14,16-19,22,29H,4-5,15,20-21H2,1-3H3,(H,32,33,34,35)/t29-/m0/s1
SMIL CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)OCc4ccccc4
IUPAC navn benzyl (2S)-3-methyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoate
Molekylvægt (g/mol) 525.64
Mængde 25 mg
Formel vægt 525.274 g/mol