Få mere at vide
Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[pentanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate, Mikromol™
Beskrivelse
Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[pentanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine benzyl ester |
| CAS | 137863-20-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine benzyl ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C31 H35 N5 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Valsartan Imp. B (EP), Valsartan USP Related Compound C, Valsartan USP RC C, Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[pentanoyl-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate, Valsartan Imp B (EP), Valsartan Related Compound C (USP), Valsartan Related Compound C, Valsartan Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C31H35N5O3/c1-4-5-15-28(37)36(29(22(2)3)31(38)39-21-24-11-7-6-8-12-24)20-23-16-18-25(19-17-23)26-13-9-10-14-27(26)30-32-34-35-33-30/h6-14,16-19,22,29H,4-5,15,20-21H2,1-3H3,(H,32,33,34,35)/t29-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)OCc4ccccc4 |
| IUPAC navn | benzyl (2S)-3-methyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoate |
| Vis mere |