Få mere at vide
Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[[[2'-[2-(triphenylmethyl)tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050691
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050691 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050691 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.350025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[[[2'-[2-(triphenylmethyl)tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[([2'-[2-(triphenylmethyl)tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl)amino]butanoate
CAS 1798894-89-9
Analyt- eller komponentnavne Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[([2'-[2-(triphenylmethyl)tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl)amino]butanoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C45 H41 N5 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[[[2'-[2-(triphenylmethyl)tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate
InChI formel InChI=1S/C45H41N5O2/c1-33(2)42(44(51)52-32-35-17-7-3-8-18-35)46-31-34-27-29-36(30-28-34)40-25-15-16-26-41(40)43-47-49-50(48-43)45(37-19-9-4-10-20-37,38-21-11-5-12-22-38)39-23-13-6-14-24-39/h3-30,33,42,46H,31-32H2,1-2H3/t42-/m0/s1
SMIL CC(C)[C@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn(n3)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)C(=O)OCc7ccccc7
IUPAC navn benzyl (2S)-3-methyl-2-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methylamino]butanoate
Molekylvægt (g/mol) 683.8393
Mængde 25 mg
Formel vægt 683.326 g/mol