Få mere at vide
Benzyl (2S)-2-carbobenzyloxyamino-6-hydroxyhexanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl (2S)-2-carbobenzyloxyamino-6-hydroxyhexanoate |
| CAS | 84246-49-1 |
| Molekylær formel | C21 H25 N O5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO5/c23-14-8-7-13-19(20(24)26-15-17-9-3-1-4-10-17)22-21(25)27-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-6,9-12,19,23H,7-8,13-16H2,(H,22,25)/t19-/m0/s1 |
| SMIL | OCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl (2S)-6-hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.43 |
| Formel vægt | 371.1733 |