Få mere at vide
Benzyl (2R,3S)-(-)-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholincarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10204574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10204574 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10204574 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398660010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100516-54-9 | C24H21NO4 | 387,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl (2R, 3S)-(-)-6-oxo-2, 3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
CAS 100516-54-9
Smeltepunkt 205 °C til 207 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C24H21NO4
MDL nummer MFCD00074958
Mængde 1 g
Synonym 2r,3s-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2r,3s---n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, pubchem18045, 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
InChI nøgle HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn benzyl (2R,3S)-6-oxo-2,3-diphenylmorpholin-4-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 387.44
PubChem CID 981238
Formel vægt 387.43
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl (2R,3S)-(-)-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.