missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyl (2R)-3-N,N-Dibenzylamino-2-fluoropropanoate-13C3, TRC

Artikelnummer. 30348055
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348055 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348055 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2753521MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzyl (2R)-3-N,N-Dibenzylamino-2-fluoropropanoate-13C3
CAS 1217853-98-9
Molekylær formel C2113C3H24FNO2
Mængde 1 mg
Synonym 3-[Bis(phenylmethyl)amino]-2-fluoro-propanoic Acid-13C3 Phenylmethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C24H24FNO2/c25-23(24(27)28-19-22-14-8-3-9-15-22)18-26(16-20-10-4-1-5-11-20)17-21-12-6-2-7-13-21/h1-15,23H,16-19H2/t23-/m1/s1/i18+1,23+1,24+1
SMIL F[13C@H]([13CH2]N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)[13C](=O)OCc3ccccc3
IUPAC navn benzyl (2R)-3-(dibenzylamino)-2-fluoro(1,2,3-^{13}C_{3})propanoate
Molekylvægt (g/mol) 380.43
Formel vægt 380.1892
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.