Få mere at vide
Benzyl 2-O-Acetyl-3,4,6-Tri-O-benzyl-Beta-D-galactopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2-O-Acetyl-3,4,6-Tri-O-benzyl-beta-D-galactopyranoside |
| CAS | 61820-03-9 |
| Molekylær formel | C36 H38 O7 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H38O7/c1-27(37)42-35-34(40-24-30-18-10-4-11-19-30)33(39-23-29-16-8-3-9-17-29)32(26-38-22-28-14-6-2-7-15-28)43-36(35)41-25-31-20-12-5-13-21-31/h2-21,32-36H,22-26H2,1H3/t32-,33+,34+,35-,36-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]1[C@H](OCc2ccccc2)O[C@H](COCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@@H]1OCc5ccccc5 |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5S,6R)-2,4,5-tris(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-3-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 582.68 |
| Formel vægt | 582.2618 |