Få mere at vide
Benzyl 2-Naphthyl Ether, Mikromol™
Beskrivelse
Benzyl 2-Naphthyl Ether
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2-Naphthyl Ether |
| CAS | 613-62-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Benzyl 2-Naphthyl Ether |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H14 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Naphthalene, 2-(phenylmethoxy)-, Naphthalene, 2-(benzyloxy)- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylmethoxy)naphthalene, 2-(Benzyloxy)naphthalene, BON, BON (ether), Benzyl 2-naphthyl ether, Benzyl β-naphthyl ether, β-(Benzyloxy)naphthalene, β-Naphthol benzyl ether, β-Naphthyl benzyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O/c1-2-6-14(7-3-1)13-18-17-11-10-15-8-4-5-9-16(15)12-17/h1-12H,13H2 |
| SMIL | C(Oc1ccc2ccccc2c1)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-benzyloxynaphthalene |
| Vis mere |