Få mere at vide
Benzyl-2-(hydroxymethyl)-1-indolincarboxylat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722673
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10722673 1 g 1g
10690656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722673 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13409DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 135829-04-8
Molekylær formel C17H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 283.327
MDL nummer MFCD02682013
InChI nøgle QSMOQTIGILELKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 2-hydroxymethyl-1-indolinecarboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl indoline-1-carboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1h-indole-1-carboxylicacid, 2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-, phenylmethyl ester, acmc-20c3wg, 1-benzyloxycarbonylindoline-2-methanol, +/-1-benzyloxycarbonyl-2-hydroxymethylindoline
PubChem CID 2776402
IUPAC navn benzyl-2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydroindol-1-carboxylat
SMIL C1C(N(C2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3=CC=CC=C3)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 283.33
Procent renhed 95%