Få mere at vide
Benzyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31326499
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31326499 100 g
31322952 5 g
31323230 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31326499 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD116148100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
CAS 890-98-2
Molekylær formel C15H14O3
MDL nummer MFCD00021856
Mængde 100 g
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)C(O)C2=CC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 242.27
Procent renhed 98%