Få mere at vide
Benzyl 2-Ethylhexyl Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30132566
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30132566 2.5 g 2.5g
30135860 5 g -
30006130 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132566 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4108532.5G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18750-05-5
Molekylær formel C23 H28 O4
Molekylvægt (g/mol) 368.47
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 2-ethylhexyl phenylmethyl ester (9CI), Phthalic acid, benzyl 2-ethylhexyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Ethylhexyl benzyl phthalate, Benzyl 2-ethylhexyl phthalate, Benzyl octyl phthalate, OBzP, Octyl benzyl phthalate, Placizer B 8
IUPAC navn 1-O-benzyl 2-O-(2-ethylhexyl) benzene-1,2-dicarboxylate
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, benzyl-2-ethylhexyl ester
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C23H28O4/c1-3-5-11-18(4-2)16-26-22(24)20-14-9-10-15-21(20)23(25)27-17-19-12-7-6-8-13-19/h6-10,12-15,18H,3-5,11,16-17H2,1-2H3
Formel vægt 368.1988