Få mere at vide
Benzyl 2-chloroacetate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2-chloroacetate |
| CAS | 140-18-1 |
| Molekylær formel | C9H9ClO2 |
| MDL nummer | MFCD00157062 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | O=C(OCC1=CC=CC=C1)CCl |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.62 |
| Procent renhed | 98% |