Få mere at vide
Benzyl 2-bromoacetat, 96%
Artikelnummer. 15199253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15199253 1 kg 1kg
10194490 50 g 50g
10247120 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15199253 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278040010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 5437-45-6 | C9H9BrO2 | 229,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5437-45-6
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.08
MDL nummer MFCD00000190
InChI nøgle JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetate
PubChem CID 62576
IUPAC navn benzyl-2-bromacetat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 2-bromoacetate
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4400g/mL
Kogepunkt 166,0 °C til 170,0 °C (22,0 mmHg)
Flammepunkt >109 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5430 til 1,5450
Mængde 1 kg
Specifik vægtfylde 1.44
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 229.08
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.