Få mere at vide
Benzyl 2-bromoacetat, 96%
Artikelnummer. 10194490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10194490 50 g 50g
10247120 250 g 250g
15199253 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10194490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278040500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5437-45-6 | C9H9BrO2 | 229,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5437-45-6
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.08
MDL nummer MFCD00000190
InChI nøgle JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetate
PubChem CID 62576
IUPAC navn benzyl-2-bromacetat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 2-bromoacetate
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4400g/mL
Kogepunkt 166,0 °C til 170,0 °C (22,0 mmHg)
Flammepunkt >109 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5430 til 1,5450
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 1.44
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 229.08
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske