Få mere at vide
Benzyl [(2-Benzylprop-2-enoyl)amino]acetate, Mikromol™
Beskrivelse
Benzyl [(2-Benzylprop-2-enoyl)amino]acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril |
| CAS | 87428-99-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C19 H19 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril, N-[1-Oxo-2-(phenylmethyl)-2-propen-1-yl]glycine Phenylmethyl Ester, N-[1-Oxo-2-(phenylmethyl)-2-propenyl]glycine Phenylmethyl Ester, Racecadotril Impurity F, Benzyl[(2-benzylprop-2-enoyl)amino]acetate, Racecadotril Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO3/c1-15(12-16-8-4-2-5-9-16)19(22)20-13-18(21)23-14-17-10-6-3-7-11-17/h2-11H,1,12-14H2,(H,20,22) |
| SMIL | C=C(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl 2-(2-benzylprop-2-enoylamino)acetate |
| Vis mere |