Få mere at vide
Benzyl [2-Amino-2-(hydroxyimino)-1,1-dimethylethyl]carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl [2-Amino-2-(hydroxyimino)-1,1-dimethylethyl]carbamate |
| CAS | 518047-98-8 |
| Molekylær formel | C12 H17 N3 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O3/c1-12(2,10(13)15-17)14-11(16)18-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,17H,8H2,1-2H3,(H2,13,15)(H,14,16) |
| SMIL | CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)\C(=N/O)\N |
| IUPAC navn | benzyl N-[(1E)-1-amino-1-hydroxyimino-2-methylpropan-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.28 |
| Formel vægt | 251.127 |