Få mere at vide
Benzyl 2-Acetamido-3-O-methyl-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2-Acetamido-3-O-methyl-a-D-glucopyranoside |
| CAS | 93215-41-9 |
| Molekylær formel | C16 H23 N O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | α-D-Glucopyranoside, phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-3-O-methyl-, Phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-3-O-methyl-α-D-glucopyranoside, Benzyl 2-acetamido-3-O-methyl-α-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO6/c1-10(19)17-13-15(21-2)14(20)12(8-18)23-16(13)22-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12-16,18,20H,8-9H2,1-2H3,(H,17,19)/t12-,13-,14-,15-,16+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](OCc2ccccc2)[C@@H]1NC(=O)C |
| IUPAC navn | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-methoxy-2-phenylmethoxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.36 |
| Formel vægt | 325.1525 |