Få mere at vide
Benzyl 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 4171-69-1 |
| Molekylær formel | C36H39NO6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Phenylmethyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-β-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C36H39NO6/c1-27(38)37-33-35(41-24-30-18-10-4-11-19-30)34(40-23-29-16-8-3-9-17-29)32(26-39-22-28-14-6-2-7-15-28)43-36(33)42-25-31-20-12-5-13-21-31/h2-21,32-36H,22-26H2,1H3,(H,37,38)/t32-,33-,34?,35?,36?/m1/s1 |
| SMIL | O=C(C)N[C@@H]1[C@@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@H](OCC3=CC=CC=C3)[C@@H](COCC4=CC=CC=C4)O[C@H]1OCC5=CC=CC=C5 |
| IUPAC navn | N-((2R,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 581.7 |
| Formel vægt | 581.28 |