missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 38416-56-7 |
| Molekylær formel | C36 H39 N O6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-benzyl-2-deoxy-a-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C36H39NO6/c1-27(38)37-33-35(41-24-30-18-10-4-11-19-30)34(40-23-29-16-8-3-9-17-29)32(26-39-22-28-14-6-2-7-15-28)43-36(33)42-25-31-20-12-5-13-21-31/h2-21,32-36H,22-26H2,1H3,(H,37,38)/t32-,33-,34-,35-,36+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@H](COCc3ccccc3)[C@@H](OCc4ccccc4)[C@@H]1OCc5ccccc5 |
| IUPAC navn | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-tris(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 581.7 |
| Formel vægt | 581.2777 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?