missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-Beta-D-galactofuranosyl-Alpha-D-glucopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30339105
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339105 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339105 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2125105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-beta-D-galactofuranosyl-alpha-D-glucopyranoside
CAS 174866-45-6
Molekylær formel C21 H31 N O11
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H31NO11/c1-10(25)22-14-15(27)19(33-21-17(29)16(28)18(32-21)12(26)7-23)13(8-24)31-20(14)30-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-21,23-24,26-29H,7-9H2,1H3,(H,22,25)/t12-,13-,14-,15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OCc3ccccc3
IUPAC navn N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-phenylmethoxyoxan-3-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 473.47
Formel vægt 473.1897
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.