Få mere at vide
Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-Beta-D-galactofuranosyl-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-beta-D-galactofuranosyl-alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 174866-45-6 |
| Molekylær formel | C21 H31 N O11 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31NO11/c1-10(25)22-14-15(27)19(33-21-17(29)16(28)18(32-21)12(26)7-23)13(8-24)31-20(14)30-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-21,23-24,26-29H,7-9H2,1H3,(H,22,25)/t12-,13-,14-,15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-phenylmethoxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.47 |
| Formel vægt | 473.1897 |