missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-b-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 50605-12-4 |
| Molekylær formel | C18H25NO6 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Phenylmethyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(1-methylethylidene)-beta-D-glucopyranoside,BADIG |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO6/c1-11(20)19-14-15(21)16-13(10-23-18(2,3)25-16)24-17(14)22-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-17,21H,9-10H2,1-3H3,(H,19,20)/t13-,14-,15-,16-,17-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1[C@H](OCc2ccccc2)O[C@@H]3COC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]1O |
| IUPAC navn | N-[(4aR,6R,7R,8R,8aS)-8-hydroxy-2,2-dimethyl-6-phenylmethoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.39 |
| Formel vægt | 351.1682 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?