Få mere at vide
Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(b-D-galactopyranosyl) a-D-galactopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(beta-D-galactopyranosyl) alpha-D-galactopyranoside |
| CAS | 3554-96-9 |
| Molekylær formel | C21 H31 N O11 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31NO11/c1-10(25)22-14-19(33-21-18(29)17(28)15(26)12(7-23)32-21)16(27)13(8-24)31-20(14)30-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-21,23-24,26-29H,7-9H2,1H3,(H,22,25)/t12-,13-,14-,15+,16+,17+,18-,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC navn | N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-phenylmethoxy-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.47 |
| Formel vægt | 473.1897 |