missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4-di-O-acetyl-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4-di-O-acetyl-a-D-glucopyranosi |
| CAS | 33401-01-3 |
| Molekylær formel | C19H25NO8 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO8/c1-11(22)20-16-18(27-13(3)24)17(26-12(2)23)15(9-21)28-19(16)25-10-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,15-19,21H,9-10H2,1-3H3,(H,20,22)/t15-,16-,17-,18-,19+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@H](CO)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-4-acetyloxy-2-(hydroxymethyl)-6-phenylmethoxyoxan-3-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.4 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?