missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-Beta-D-glucopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30347362
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347362 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347362 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2198801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside
CAS 13341-66-3
Molekylær formel C21H27NO9
Mængde 1 g
Synonym (2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-2-(acetoxymethyl)-6-(benzyloxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diyl diacetate
InChI formel InChI=1S/C21H27NO9/c1-12(23)22-18-20(30-15(4)26)19(29-14(3)25)17(11-27-13(2)24)31-21(18)28-10-16-8-6-5-7-9-16/h5-9,17-21H,10-11H2,1-4H3,(H,22,23)/t17-,18?,19?,20?,21-/m1/s1
SMIL O=C(C)OC[C@H]1O[C@@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
IUPAC navn Phenylmethyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranoside 3,4,6-Triacetate;
Molekylvægt (g/mol) 437.44
Formel vægt 437.17
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.